Learn More
Buerkle™ Fotoschale, tiefe Form, mit Bodenrillen
Diese Fotoschale, tiefe Form, mit Bodenrillen aus hochwertigem PVC eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen.
Marke: Buerkle™ 4206-3040
104.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.43200kg
Beschreibung
Diese Fotoschalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne Bodenrillen, in ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und schwarz. Die Ausführung mit Bodenrillen eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen. Die Ausführung ohne Bodenrillen eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt.
- PVC
- Dickwandig, bruchfest
- Weitgehend säure- und laugenbeständig
- Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
- Temperaturbeständig von -30 °C bis max. +60 °C
Spezifikation
520 x 610 x 110 mm | |
schwarz | |
420 mm (innerer Sockel), 520 mm (äußerer Sockel) | |
Fotoschalen | |
Rippen unten | |
Hoch und rechteckig |
Fotoschalen | |
110 mm | |
PVC | |
510 mm (innerer Sockel), 610 mm (äußerer Sockel) | |
4,33 in. |