Learn More
Borer Chemie™ deconex™ 53 Plus Desinfektionsmittel
Für die Vorreinigung und Desinfektion von medizinischen Geräten, einschließlich starrer und flexibler Endoskope. Borer Chemie™ deconex™53 PLUS Desinfektionsmittel eignet sich für eine milde Behandlung und dient als Maß für den Schutz des Personals.
Marke:  Borer Chemie™ D53PLUS.1000
Artikelnummer. 10764283
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aldehydfrei
  • Keine Wirkstoffe, die Chloridsalze enthalten
  • Breites Wirkungsspektrum einschließlich tuberkulozidaler Wirkung
  • Wirksam gegen behüllte Viren und auch gegen Adenovirus und Polyoma SV40
  • Besonders schonend zu Materialien
  • Kombinierte Reinigungs- und Desinfektionswirkung
  • Geeignet für den Einsatz in Ultraschallbädern
  • Zertifiziert durch den VAH (Verband für angewandte Hygiene)
Spezifikation
Spezifikation
∼9
VAH, CE, 93/42/EWG
1 l
Transparent, grün
Flasche
Name des Produkts
Borer Chemie™ deconex™ 53 Plus Desinfektionsmittel > Volumen:1 l