Learn More
Fisherbrand™ Entdeckler-Köpfe für pneumatisches Hand-Bördelwerkzeug
Artikelnummer. p-7113876 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11889440
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Gebrauch mit pneumatischem Hand-Bördelwerkzeug
  • Entdeckler-Kopf
  • Pneumatik
  • Stahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 32 mm-Entdecklerkopf
Typ Decapping Head
Zur Verwendung mit (Geräte) Aluminiumkappe
Größe 32 mm