Learn More
Fisherbrand™ Entdeckler-Köpfe für pneumatisches Hand-Bördelwerkzeug
Artikelnummer. 11885050 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11885050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Gebrauch mit pneumatischem Hand-Bördelwerkzeug
  • Entdeckler-Kopf
  • Pneumatik
  • Stahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 20mm-Entdecklerkopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Aluminiumkappe
Größe 20 mm