Learn More
Thermo Scientific™ Entdeckler 500/550, 12-Kanal
Automatisches Öffnen und Verschließen von Thermo Scientific™ Schraubverschlüssen in ANSI-Gestellen mit Quick Switch-Technologie für Labore mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
296.00 € - 101050.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kompatible Lagerungsröhrchen | Entdeckelungsformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kompatible Lagerungsröhrchen | Entdeckelungsformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16257831
|
Thermo Scientific™
4117-550 |
Entdeckler 550 mit integriertem Barcode-Lesegerät | Matrix Röhrchen mit Schraubverschluss (0,2, 0,5, 1 ml), Nunc Cryobank Röhrchen (0,5, 1, 2 ml), Nunc Universal Röhrchen (1,8, 2 ml) | 96-Format, 48-Format |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15725962
|
Thermo Scientific™
4118-101 |
Adapterkit für 96 Matrix-2D-Röhrchen mit Schraubverschluss | Matrix-Röhrchen mit Schraubverschluss (0,5 ml) | 96er-Format |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16267831
|
Thermo Scientific™
4118-102 |
Adaptersatz, 96 Matrix, flache Kappe | Matrix-Röhrchen mit Schraubverschluss (0,2 ml) | 96er-Format |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16287831
|
Thermo Scientific™
4118-201 |
Verschlusshalter 96, Einweg | Matrix Schraubverschluss Schlauchkappen | 96er-Format |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15715962
|
Thermo Scientific™
4117-500 |
Entdeckler 500 | Matrix Röhrchen mit Schraubverschluss (0,2, 0,5, 1 ml), Nunc Cryobank Röhrchen (0,5, 1, 2 ml), Nunc Universal Röhrchen (1,8, 2 ml) | 96-Format, 48-Format |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Entdeckler 500 bietet automatisches Öffnen und Verschließen von Thermo Scientific™ Matrix™ und Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen mit Schraubverschlüssen in ANSI-Gestellen.Mit der Quick Switch-Technologie können Forscher, die Matrix- und Nunc-Röhrchen verwenden, mit nur einem schnellen Wechsel der Kappenadapter nahtlos zwischen Kappe und Gestell wechseln.Der Entdeckler wurde fachmännisch mit Blick auf die Effizienz des Arbeitsablaufs entwickelt. Er benötigt beim Wechsel zwischen Matrix- und Nunc-Gestellen keine Abstandshalter und ermöglicht die vertikale und horizontale Platzierung des Gestells für das Entdeckeln von Reihe zu Reihe in jedem beliebigen Arbeitsablauf.Der Entdeckler 550 verfügt über ein integriertes Barcode-Lesegerät, das zusätzliche Geräte überflüssig macht.
- Verschließen und öffnen Sie Matrix- und Nunc-Kappen in Gestellen des Formats 96 oder 48 mit demselben Gerät, indem Sie die Kappenadapter im Kopf des Geräts austauschen, wodurch ein weiterer Entdeckler überflüssig wird
- Der Adapterwechsel ist schnell von Hand durchführbar und erfordert keine zusätzlichen Geräte
- Der Drehtisch ermöglicht eine einfache Gestellausrichtung für das Pipettieren oder den Roboterzugriff
- Keine Distanzstücke für unterschiedliche Höhen zwischen Matrix- und Nunc-Gestellen und Röhrchen erforderlich
- Die spezielle Einstellung für den Reihenschleifenmodus ermöglicht das manuelle Pipettieren im Öffnungsprozess.
- Der sichere Modus ermöglicht optimales Gewindeschneiden während des Verschließens, sodass Gewinde nicht überdrehen und unsicheren Verschluss verursachen
- Der Entdeckler-Kopf lässt sich für Wartung und Instandhaltung leicht abnehmen
- Die grafische Benutzeroberfläche beschleunigt das Lernen und ist für alle Benutzertypen intuitiv
- Programmierung direkt auf dem Touchscreen, kein PC zum Programmieren des Entdeckelns erforderlich
- Flexible Positionierung des Bildschirms für die Anpassung des Arbeitsablaufs
- Gerätedaten können zur Fehlerbehebung beim technischen Support exportiert werden
- Der abnehmbare Kopf kann gewartet oder ausgetauscht werden, ohne dass das gesamte Gerät zurückgesendet oder der Kundendienst vor Ort in Anspruch genommen werden muss
Compliance
Konformitätserklärung
Garantie
Unterliegt der standardmäßigen zwölfmonatigen Garantie von Thermo Fisher Scientific™.Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.