Learn More
Decanophenon, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Decanophenone |
Schmelzpunkt | 34°C to 36°C |
Siedepunkt | 165°C to 167°C (7 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2048790 |
Formelmasse | 232.37 |
Reinheit (%) | ≥98% |