Learn More
Decansäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-98568 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100g
500g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10114090
Marke: Thermo Scientific Acros 167271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334-48-5
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.268
MDL-Nummer MFCD00004441
InChI-Schlüssel GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC-Name Decansäure
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 30,0°bis 32,0 °C
Siedepunkt 268,0°bis 270,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Merck Index 15, 1760
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:0,15 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: ;löslich in verdünnter HNO3, löslich in Ethanol, Äther, Chloroform, Benzol und, Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99%
Dichte 0,8900g/mL
Menge 100g
Flammpunkt 150 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Relative Dichte 0,89
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.