Learn More
Decansäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10114090
Decansäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10114090
100g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100g
500g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10114090
Marke: Thermo Scientific Acros 167271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334-48-5
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.268
MDL-Nummer MFCD00004441
InChI-Schlüssel GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC-Name Decansäure
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 30,0°bis 32,0 °C
Siedepunkt 268,0°bis 270,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Merck Index 15, 1760
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:0,15 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: ;löslich in verdünnter HNO3, löslich in Ethanol, Äther, Chloroform, Benzol und, Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99%
Dichte 0,8900g/mL
Menge 100g
Flammpunkt 150 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Relative Dichte 0,89
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number167275000,167270025,167270010,167271000
ChargennummerA0452976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Catalog Number167275000,167270025,167270010,167271000
ChargennummerA0398864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number167275000,167270025,167270010,167271000
ChargennummerA0398865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number167275000,167270025,167270010,167271000
ChargennummerA0409971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number167275000,167270025,167270010,167271000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Decansäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals >