Learn More
Decan, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234090
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dekan, >-99,0 %, C10H22, CAS-Nummer 124-18-5, ccris 653, Dekan, analytischer Standard, Decylhydrid, dsstox_cid_4913, dsstox_gsid_24913, Dsstox_rid_77577, HSDB 63, n-Decan, nonan, Methyl, UNII-nk85062Oiy, 2,5 l, 99+ %, 01, 168, CHEBI:41808, farblos, 0,7350 g/ml, 204-686-4, 142,28, Pure, Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-18-5
Summenformel C10H22
Molekulargewicht (g/mol) 142.286
MDL-Nummer MFCD00008954
InChI-Schlüssel DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC-Name Decan
SMILES CCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decane
Namenshinweis 99+%
Farbe Farblos
Dichte (15°C) 0.733 to 0.737kg/L
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8CH3
Brechungsindex 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Beilstein 01, 168
Formelmasse 142.28
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.