Learn More
Decacarbonyldirhenium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384769
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Decacarbonyldirhenium is a key starting material used for the synthesis of other rhenium carbonyl complexes. It plays an important role in metathesis, reforming and hydrogenation reactions. It is used as a catalyst to promote silation of alcohols and in the preparion of silyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14285-68-8
Summenformel C10O10Re2
Molekulargewicht (g/mol) 652.51
MDL-Nummer MFCD00011198
InChI-Schlüssel ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon monoxide; rhenium 2+, decacarbonyldirhenium 250mg
PubChem CID 498777
SMILES [O]#C[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])C#[O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decacarbonyldirhenium
Schmelzpunkt 170°C (decomposition)
Farbe Weiß
Dichte 2.87 g/mL
Strukturformel Re2(CO)10
Menge 1 g
UN-Nummer UN3466
IUPAC-Name Kohlenmonoxid, Rhenium
Formelmasse 652.52
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver