Learn More
Thermo Scientific™ Deaktivierte Glaswolle
Artikelnummer. 11567781 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Deaktivierte Glaswolle, 10 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11567781
Marke: Thermo Scientific™ 60180785
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verpacken Sie GC-Injektionsplatten mit deaktivierter Glaswolle für eine gute Homogenisierung, Verflüchtigung von Verbindungen mit hohem Siedepunkt und minimale Säulenkontamination.
Verpacken Sie die GC-Einlage Ihres Injektionsanschlusses mit deaktivierter Thermo Scientific™ Glaswolle für eine gute Homogenisierung und Verflüchtigung von Verbindungen mit hohem Siedepunkt innerhalb der Einlage. Die Glaswolle dient als Barriere, die verhindert, dass nichtflüchtige Probenmatrixverbindungen und Septapartikel in die GC-Säulen gelangen, wodurch Kontaminationen minimiert und Präzision und Reproduzierbarkeit erhöht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Deaktivierte Glaswolle, 10 g
Menge 10 g
Verpackungsmaterial Deaktivierte Glaswolle
Zur Verwendung mit (Geräte) GC-Einlagen