missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DCPIB, MedChemExpress

Artikelnummer. 16460207
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16460207

Marke: Medchem Express HY103371

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress DCPIB is a selective, reversible and potent inhibitor of volume-regulated anion channels (VRAC).

DCPIB voltage-dependently activates potassium channels TREK1 and TRAAK, and inhibits TRESK, TASK1 and TASK3 (IC50s: 0.14, 0.95, 50.72 μM, respectively). DCPIB is also a selective blocker of swelling-induced chloride current (ICl,swell), with an IC50 of 4.1 μM. DCPIB is a useful tool for investigating structure-function studies of K2P channels.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DCPIB
CAS 82749-70-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H28Cl2O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (233.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCOC1=CC2=C(C(C(C3CCCC3)(CCCC)C2)=O)C(Cl)=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 427.36
Formelmasse 427.36
Reinheit (%) 99.7%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt