Learn More
DCA, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18732694
Click to view available options
Menge:
100 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) inhibitor
Inhibitor of mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK). Shifts pyruvate metabolism from glycolysis and lactate production to glucose oxidation in the mitochondria. Induces mitochondrial-dependent apoptosis and reverses the inhibition/downregulation of KV1.5 channels in cancer but not normal cells. Decreases tumor growth in vitro and in vivo.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DCA
CAS 2156-56-1
Menge 100 mg
Summenformel C2HCl2NaO2
MDL-Nummer MFCD00070489
Synonym sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
InChI-Schlüssel LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-Name sodium 2,2-dichloroacetate
Molekulargewicht (g/mol) 150.92
PubChem CID 517326
Formelmasse 150.92
Reinheit (%) >98%