Learn More
Tocris Bioscience™ DBHDA
Reagent for synthetic biology; converts cysteine to dehydroalanine
Marke: Tocris Bioscience™ 6175/50
57.88 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DBHDA is a reagent for synthetic biology; converts cysteine to dehydroalanine (Dha).Spezifikation
Synthetic Biology Reagent | |
C6H10Br2N2O2 | |
Bei 4 °C lagern | |
50 mg |
99584-96-0 | |
301.96g/mol | |
Buffers, Chelators and Reagents |
Nur für Forschungszwecke