Learn More
Agilent Technologies Agilent DB-17 30M 0.32mm 0.50U
Marke:  Agilent Technologies 123-1733
Encompass_Preferred
Agilent DB-17 30M 0.32mm 0.50U
Artikelnummer. 10010633
  • 961.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Agilent Technologies Agilent DB-17 30M 0.32mm 0.50U