Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Tageslichtfilter für Halogenlichtquellen
Zur Verwendung mit Folussierlinse 158 210; nur für Halogenlichtquellen; zur Verwendung mit der Kaltlichtquelle KL1500HAL
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Ein Tageslichtfilter erhöht die Farbtemperatur von eim warmen zu einem kalten TageslichtSpezifikation
Filter | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
Fokussierbares Objektiv 158210 | |
Tageslicht |