Learn More
DAPT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467109
Click to view available options
Menge:
10 mg
Ein zelldurchlässiges Dipeptid, das die A→-Produktion unterdrückt, indem es →-Sekretase blockiert
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
DAPT wird in der Untersuchung von β-Amyloidbildung verwendet. Es hat sich gezeigt, dass DAPT die Notch-Signalgebung in Untersuchungen zu Autoimmunerkrankungen und lymphoproliferativen Erkrankungen wie ALPS und Lupus erythematodes sowie beim Wachstum von Krebszellen hemmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DAPT
CAS 208255-80-5
Farbe Weiß
Summenformel C23H26F2N2O4
MDL-Nummer MFCD04974585
Menge 10 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym dapt, dapt gsi-ix, gamma-secretase inhibitor ix, gsi-ix, insolution gamma-secretase inhibitor ix, s-tert-butyl 2-s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, n-n-3,5-difluorophenacetyl-l-alanyl-s-phenylglycine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetyl amino propanoyl amino-2-phenylacetate, gsiix
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,ethanol,dichloromethane,DMF.
InChI-Schlüssel DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N
SMILES CC(C(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)CC2=CC(=CC(=C2)F)F
IUPAC-Name Tert-butyl (2S)-2-[[(2S)-2-[[2-(3,5-difluorphenyl)acetyl]amino]propanoyl]amino]-2-phenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 432.468
PubChem CID 5311272
ChEBI CHEBI:86193
Formelmasse 432.5
Physikalische Form Lyophilisiert