Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Artikelnummer. 11594876
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 ml
5 ml
10 ml
Produkttyp:
DAPI
Nukleinsäurefärbemittel
Farbstofftyp:
Hoechst 33342
Hoechst 33258
Membrangängig
Zellundurchlässig
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11594876
Marke: Invitrogen™ H21491
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Da es in ISO 9001-zertifizierten Einrichtungen in Eugene, Oregon, hergestellt wird, ist garantiert, dass Hoechst 33258 in FluoroPure Gütegrad nach HPLC mindestens zu 98 % rein ist.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & -zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Zellzyklusassays, Durchflusszytometrie-Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie Viabilität & Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunfluoreszenzfärbung & -nachweis, Nucleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Anregungswellenlängenbereich 352 nm
Farbstofftyp Hoechst 33258
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenzmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 100 mg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission 461 nm
Form Fest
Produktlinie FluoroPure
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
SubCellular Localization Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus