Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marke: Invitrogen™ D21490
247.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Da es in ISO 9001-zertifizierten Einrichtungen in Eugene, Oregon, hergestellt wird, ist garantiert, dass FluoroPure Grade DAPI nach HPLC mindestens zu 98 % rein ist.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Zellzyklus-Assays, Durchflusszytometrie Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Fluoreszenz In-situ-Hybridisierung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunfluoreszenz-Färbung & -Detektion, In-situ-Hybridisierung (ISH), Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau | |
358 nm | |
Zellbildgebung | |
10 mg | |
DAPI – FluoroPure™ Gütegrad | |
FluoroPure™ | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
461 nm | |
Raumtemperatur | |
DAPI |