Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Artikelnummer. 11544876
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 ml
5 ml
10 ml
Produkttyp:
DAPI
Nukleinsäurefärbemittel
Farbstofftyp:
Hoechst 33342
Hoechst 33258
Membrangängig
Zellundurchlässig
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11544876
Marke: Invitrogen™ H1399
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Hoechst 33342 ist ein beliebtes zellgängiges nukleäres Gegenfärbemittel mit einer blauen Fluoreszenz bei Anbindung an dsDNA. Dieses Färbemittel wird häufig zur Unterscheidung kondensierter pyknotischer Zellkerne in apoptotischen Zellen und für Zellzyklus-Studien in Kombination mit BrdU verwendet. Es ist auch als Lösung (H-3570) erhältlich.
Apoptose, Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Chromatinbiologie, DNA-Fragmentierung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Apoptose, Durchflusszytometrie-Zellzytometrie, Durchflusszytometrie-Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie-Viabilitäts- & Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunfluoreszenzfärbung & -nachweis, Nucleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen, RNAi, Epigenetik & Forschung zu nicht-kodierender RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Anregungswellenlängenbereich 350 nm
Farbstofftyp Membrangängig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenzmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 100 mg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission 461 nm
Form Fest
Produktlinie Hoechst
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
SubCellular Localization Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus