Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Beskrivelse
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Da es in ISO 9001-zertifizierten Einrichtungen in Eugene, Oregon, hergestellt wird, ist garantiert, dass Hoechst 33342 in FluoroPure Gütegrad nach HPLC mindestens zu 98 % rein ist.
Apoptose, Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Chromatinbiologie, DNA-Fragmentierung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Apoptose, Durchflusszytometrie-Zellzytometrie, Durchflusszytometrie-Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie-Viabilitäts- & Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunfluoreszenzfärbung & -nachweis, Nucleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen, RNAi, Epigenetik & Forschung zu nicht-kodierender RNA
Ordreinfo
Versandbedingung: Raumtemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farbe | Blau |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Anregungswellenlängenbereich | 350 nm |
| Farbstofftyp | Hoechst 33342 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenzmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 100 mg |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Emission | 461 nm |
| Form | Fest |
| Vis mere |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.