Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marke: Invitrogen™ H3569
164.92 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Hoechst 33258 ist eine beliebte nukleäre Gegenfärbung mit einer blauen Fluoreszenz bei Anbindung an dsDNA. Seine Verwendung ähnelt Hoechst 33342 (H-1399) für Gegenfärbung, Apoptose und Zellzyklus-Studien, Hoechst 33258 ist nachweislich jedoch weniger zellgängig. 10 mg/ml Lösung in Wasser.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Zellzyklusassays, Durchflusszytometrie-Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie Viabilität & Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunfluoreszenzfärbung & -nachweis, mikrobielles Tracking, Nucleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau | |
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Hoechst 33258 | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
461 nm | |
Hoechst | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
10 mg/mL | |
352 nm | |
Fluoreszenzmarkierung | |
10 ml | |
Hoechst 33258, Pentahydrat (bis-Benzimid) - 10 mg/ml Lösung in Wasser | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel |