Learn More
Memmert™ DAkkS Werkskalibrierung von SN55
DAkkS Werkskalibrierung von Memmert Sterilisatoren auf eine frei wählbare Temperatur.
Marke:  Memmert™ SN55E39696
Artikelnummer. 17518685
  • 2250.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Auf einen frei wählbaren Temperaturwert nach Methode C (DKD-R 5-7)
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SN55
DAkkS Werkskalibrierung
Name des Produkts
Memmert™ DAkkS Werkskalibrierung von SN55 > Kann verwendet werden mit: SN55.