Learn More
Daidzein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10613552
Daidzein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10613552
25 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10613552
Marke: Thermo Scientific Acros 328230250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-66-8
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
MDL-Nummer MFCD00016954
InChI-Schlüssel ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daidzein
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Beilstein 18,II,1
Merck Index 15, 2798
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Daidzein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Daidzein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >