Learn More
Epredia™ DAB Quanto Chromogen und Substrat
Bietet eine starke braune Färbung und kann nach der Rekonstitution bis zu 1 Woche bei Raumtemperatur und bis zu 2 Wochen bei 2° bis 8°C verwendet werden
Marke:  Epredia™ TA-125-QHDX
617.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12693967
  • 723.00 € / 125 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
DAB Quanto Chromogen enthält Diaminobenzidin (DAB) im Puffer. DAB ist ein krebsverdächtiger Stoff. Nicht mit dem Mund pipettieren. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Das Reagenz ist sauer und kann bei Berührung mit der Haut Verbrennungen verursachen. Sorgfältig behandeln und gemäß Vorschriften entsorgen. DAB Quanto Substrat enthält Hydrogen Peroxid im Puffer. Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ DAB Quanto Chromogen und Substrat eine starke braune Färbung, die bis zu 2 Wochen bei 2 °C bis 8 °C oder bis zu 1 Woche bei Raumtemperatur verwendet werden kann.
DAB Quanto wurde validiert in Kombination sowohl mit UltraVision LP als auch UltraVision Quanto und weist vier wesentliche Vorteile auf.
    • Starke Färbung – ideal zur Quantifizierung von Zellen und Proteinexpression
    • Weniger Mischen – reduziert Zeitaufwand und Belastung für das Personal
    • Reduziert die Entsorgung durch weniger Abfall
    • Geringeres Risiko von Mischfehlern – unterstützt eine höhere Färbekonsistenz
    3,3'-Diaminobenzidin (DAB), ein weitverbreitetes Chromogen für immunhistochemisches Färben und Immunoblotting. DAB Quanto ist eine völlig neue Formel für ein Diaminobenzidin-basiertes Peroxidase-Substrat, die sich auf Gewebeschnitten schneller entwickelt und so Inkubationszeiten reduziert. Hier wird eine neuartige Chemie genutzt, die eine höhere Empfindlichkeit bietet, und so ein schärferes, dunkleres, unlösliches Präzipitat bildet. Die Standard-Arbeitskonzentration ist 30 μl DAB Quanto Chromogen pro 1 ml DAB Quanto Substrat. Die Verwendung flüssiger Komponenten verringert einige Risiken im Zusammenhang mit der Handhabung von Pulvern oder Tabletten. DAB Quanto bietet den Vorteil, dass die Arbeitskonzentration bis zu 2 Wochen bei 2 bis 8 °C und bis zu einer Woche bei Raumtemperatur stabil ist, sodass eine längere Verwendung möglich ist, was die Abfallentsorgung minimiert.
    • Verfügbar in einer Zweikomponentenform aus DAB Quanto Chromogen und DAB Quanto Substrat
    • Die Standard-Arbeitskonzentration ist 30 μl DAB Quanto Chromogen pro 1 ml DAB Quanto Substrat
    • Die Verwendung flüssiger Komponenten verringert einige Risiken im Zusammenhang mit der Handhabung von Pulvern oder Tabletten
  • Spezifikation
    Spezifikation
    DAB Quanto Chromagen
    2 bis 8 °C
    125ml DAB Quanto Substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
    Dab Quanto Subrat