Learn More
Epredia™ DAB Quanto Chromogen und Substrat
Código de producto. 12623957 Tienda Epredia Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
125ml DAB Quanto Substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
1 l
60 ml DAB Quanto Substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
125 Milliliter
60 Milliliter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
DAB Quanto Chromogen enthält Diaminobenzidin (DAB) im Puffer. DAB ist ein krebsverdächtiger Stoff. Nicht mit dem Mund pipettieren. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Das Reagenz ist sauer und kann bei Berührung mit der Haut Verbrennungen verursachen. Sorgfältig behandeln und gemäß Vorschriften entsorgen. DAB Quanto Substrat enthält Hydrogen Peroxid im Puffer. Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
Código de producto. 12623957
missing translation for 'mfr': Epredia™ TA060QHDX
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
DAB Quanto Chromogen enthält Diaminobenzidin (DAB) im Puffer. DAB ist ein krebsverdächtiger Stoff. Nicht mit dem Mund pipettieren. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Das Reagenz ist sauer und kann bei Berührung mit der Haut Verbrennungen verursachen. Sorgfältig behandeln und gemäß Vorschriften entsorgen. DAB Quanto Substrat enthält Hydrogen Peroxid im Puffer. Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
Bietet eine starke braune Färbung und kann nach der Rekonstitution bis zu 1 Woche bei Raumtemperatur und bis zu 2 Wochen bei 2° bis 8°C verwendet werden
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ DAB Quanto Chromogen und Substrat eine starke braune Färbung, die bis zu 2 Wochen bei 2 °C bis 8 °C oder bis zu 1 Woche bei Raumtemperatur verwendet werden kann.
DAB Quanto wurde validiert in Kombination sowohl mit UltraVision LP als auch UltraVision Quanto und weist vier wesentliche Vorteile auf.
    • Starke Färbung – ideal zur Quantifizierung von Zellen und Proteinexpression
    • Weniger Mischen – reduziert Zeitaufwand und Belastung für das Personal
    • Reduziert die Entsorgung durch weniger Abfall
    • Geringeres Risiko von Mischfehlern – unterstützt eine höhere Färbekonsistenz
    3,3'-Diaminobenzidin (DAB), ein weitverbreitetes Chromogen für immunhistochemisches Färben und Immunoblotting. DAB Quanto ist eine völlig neue Formel für ein Diaminobenzidin-basiertes Peroxidase-Substrat, die sich auf Gewebeschnitten schneller entwickelt und so Inkubationszeiten reduziert. Hier wird eine neuartige Chemie genutzt, die eine höhere Empfindlichkeit bietet, und so ein schärferes, dunkleres, unlösliches Präzipitat bildet. Die Standard-Arbeitskonzentration ist 30 μl DAB Quanto Chromogen pro 1 ml DAB Quanto Substrat. Die Verwendung flüssiger Komponenten verringert einige Risiken im Zusammenhang mit der Handhabung von Pulvern oder Tabletten. DAB Quanto bietet den Vorteil, dass die Arbeitskonzentration bis zu 2 Wochen bei 2 bis 8 °C und bis zu einer Woche bei Raumtemperatur stabil ist, sodass eine längere Verwendung möglich ist, was die Abfallentsorgung minimiert.
    • Verfügbar in einer Zweikomponentenform aus DAB Quanto Chromogen und DAB Quanto Substrat
    • Die Standard-Arbeitskonzentration ist 30 μl DAB Quanto Chromogen pro 1 ml DAB Quanto Substrat
    • Die Verwendung flüssiger Komponenten verringert einige Risiken im Zusammenhang mit der Handhabung von Pulvern oder Tabletten
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Chromagentyp DAB Quanto Chromagen
    Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
    Menge 60 ml DAB Quanto Substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
    Substrattyp Dab Quanto Subrat
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • DAB Quanto (HRP) Detection System Substrate
    Palabra de advertencia
    • Gefahr
    Clasificación
    • Karzinogenität Kategorie 2
    • Keimzellmutagenität Kategorie 2
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
    Indicaciones de peligro
    • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
    • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
    • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
    Consejos de prudencia
    • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
    • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
    • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
    • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
    • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
    Corrección del contenido de un producto
    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
    Título del producto
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado