Learn More
DAB EASY Tabletten, für Immunhistochemie, 10 mg/Tablette, Thermo Scientific Chemicals
DAB oder 3,3-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid, EASY-Tabletten für die Immunhistochemie, CAS-Nr. 7411-49-6, ist ein chromogenes Substrat, das zur Beobachtung der Peroxidase-Aktivität verwendet wird.In der Immunhistochemie wird DAB zur Katalyse Peroxidase-gebundener Antikörper verwendet, um die Anwesenheit von Proteinen zu visualisieren.
Marke: Thermo Scientific Acros 328005000
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- 3,3′-Diaminobenzidin ist ein Derivat von Benzol und der Vorläufer von Polybenzimidazol
Anwendungen
- DAB wird hauptsächlich zur Visualisierung der Peroxidase-Aktivität eingesetzt.Bei dieser chemischen Reaktion wirkt DAB als Wasserstoffspender in Gegenwart von Peroxid.Wenn DAB oxidiert wird, entsteht ein unlösliches braunes Endprodukt.
- DAB wird die Färbung und den oxidativen Nachweis von Mitochondrien verwendet.
- Außerdem wird es für Anwendungen in der Elektronenmikroskopie eingesetzt.
Spezifikation
DAB EASY tablets | |
7411-49-6, 10043-35-3 | |
Solubility in water: soluble. | |
MFCD00007725 |
Tabletten | |
Kunststoffflasche | |
500 mg |
Sicherheit und Handhabung
- DAB EASY tablets
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid (H3BO3),3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride
RUO – Nur für Forschungszwecke