Learn More
D-Tyrosin-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.10 € - 141.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 87553-74-0 |
---|---|
Summenformel | C13H19NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 237.30 |
MDL-Nummer | MFCD00191035 |
InChI-Schlüssel | DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N |
Synonym | h-d-tyr-otbu, tert-butyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, d-tyrosine,1,1-dimethylethyl ester, d-tyrosine tert-butyl ester, d-tyrosine tert.butyl ester, d-tyrosine-t-butylester, r-tert-butyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, r-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester |
PubChem CID | 7408333 |
IUPAC-Name | Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15499888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63274.03 |
1 g |
38.10 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15409898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63274.06 |
5 g |
141.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
D-Tyrosine tert-butyl ester, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenD-Tyrosin-tert-Butylester, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr geringfügig löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
87553-74-0 | |
237.30 | |
DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N | |
7408333 | |
CC(C)(C)OC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 |
C13H19NO3 | |
MFCD00191035 | |
h-d-tyr-otbu, tert-butyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, d-tyrosine,1,1-dimethylethyl ester, d-tyrosine tert-butyl ester, d-tyrosine tert.butyl ester, d-tyrosine-t-butylester, r-tert-butyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, r-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester | |
Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat |
Spezifikation
D-Tyrosine tert-butyl ester | |
C13H19NO3 | |
h-d-tyr-otbu, tert-butyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, d-tyrosine,1,1-dimethylethyl ester, d-tyrosine tert-butyl ester, d-tyrosine tert.butyl ester, d-tyrosine-t-butylester, r-tert-butyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, r-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester | |
DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N | |
Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat | |
7408333 | |
98% |
87553-74-0 | |
MFCD00191035 | |
Very slightly soluble in cold water. | |
CC(C)(C)OC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 | |
237.30 | |
237.14 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only