Learn More
D-Tyrosin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.60 € - 214.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3728-20-9 |
---|---|
Summenformel | C10H14ClNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 231.68 |
MDL-Nummer | MFCD00066124 |
InChI-Schlüssel | VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N |
Synonym | h-d-tyr-ome.hcl, d-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-d-tyr-ome hcl, methyl d-tyrosinate hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, d-tyrosine, methyl ester, hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, methyl d-tyrosinate hcl, tyrosine methylester hydrochloride, h-d-tyr-omehcl |
PubChem CID | 134565 |
IUPAC-Name | Methyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoathydrochlorid |
SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15420429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63630.06 |
5 g |
56.60 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15430429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63630.14 |
25 g |
214.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride is an intermediate in the synthesis of oxybutynin chloride (O868525), an inhibitor of proliferation and supresses gene expression in bladder smooth muscle cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenD-Tyrosin Methylester-Hydrochlorid ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Oxybutynin-Chlorid (O868525), einem Inhibitor der Proliferation und unterdrückt die Genexpression in blasenglatten Muskelzellen.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
3728-20-9 | |
231.68 | |
VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N | |
134565 | |
Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 |
C10H14ClNO3 | |
MFCD00066124 | |
h-d-tyr-ome.hcl, d-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-d-tyr-ome hcl, methyl d-tyrosinate hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, d-tyrosine, methyl ester, hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, methyl d-tyrosinate hcl, tyrosine methylester hydrochloride, h-d-tyr-omehcl | |
Methyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoathydrochlorid |
Spezifikation
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride | |
Weiß | |
MFCD00066124 | |
VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N | |
Methyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoathydrochlorid | |
134565 | |
98% |
3728-20-9 | |
C10H14ClNO3 | |
h-d-tyr-ome.hcl, d-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-d-tyr-ome hcl, methyl d-tyrosinate hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, d-tyrosine, methyl ester, hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, methyl d-tyrosinate hcl, tyrosine methylester hydrochloride, h-d-tyr-omehcl | |
Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 | |
231.68 | |
231.68 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 223-084-2
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only