Learn More
D(-)-Weinsäure (unnatürliche Weinsäure) 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306930
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-71-7
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00004238
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Tartaric acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 167°bis 171 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9203
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutandionsäure
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) ≥98.5%
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 0,5 % (1 g, 105 °C, 3 Stunden)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Tartaric acid (unnatural tartaric acid)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D(-)-Tartaric acid