Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, RNase- und DNase-frei, ≥99 %, für biochemische Zwecke
Artikelnummer. p-3737413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10014073
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419762500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
D(+)-Sucrose, CAS Nr. 57-50-1, ist ein Disaccharid, das in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen wie der Proteinaufreinigung verwendet wird.Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
• Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet
Anwendungen
• D(+)-Sucrose kann für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet werden
• Die Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
• Sie wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nokardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Sucrose
Namenshinweis RNAse Free and DNAse Free
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Beilstein 31,424
Merck Index 15,9012
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristalle