Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97 %
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | D-Sorbitol |
Schmelzpunkt | 95.0°C to 99.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC) |
Verpackung | Plastikeimer |
Menge | 10 kg |
Beilstein | 1533 |
Merck Index | 158851 |
Spezifischer Drehzustand | + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.) |
Vedi altri risultati |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468176 | Analysenzertifikat | 06/12/2024 | 132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050 |
A0465890 | Analysenzertifikat | 05/09/2024 | 132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050 |
A0463008 | Analysenzertifikat | 31/05/2024 | 132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050 |
A0459526 | Analysenzertifikat | 23/01/2024 | 132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050 |
A0441821 | Analysenzertifikat | 31/05/2023 | 132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050 |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97 % >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto