Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10720741
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-25-2
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00064317
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
IUPAC-Name (2R)-pyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Proline
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 1 % max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Glasflasche
Beilstein 22, 2
Spezifische Drehung +83.0° to +87.0° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Fieser 07,307; 09,393
Sulfatasche 0.1 % max.
Spezifischer Drehzustand +84.75 (20.00°C c=4,H2O)
Menge 1 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99.0 to 101.0% (Total base)
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, ≥ 99 % >