Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, ≥ 99 % Artikelnummer.: 10470501
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10470501
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10470501
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-25-2
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00064317
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
IUPAC-Name (2R)-pyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Proline
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 1 % max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Glasflasche
Beilstein 22, 2
Spezifische Drehung +83.0° to +87.0° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Fieser 07,307; 09,393
Sulfatasche 0.1 % max.
Spezifischer Drehzustand +84.75 (20.00°C c=4,H2O)
Menge 5 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99.0 to 101.0% (Total base)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Catalog Number228660050,228660010,228660250
ChargennummerA0424563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number228660050,228660010,228660250
ChargennummerA0400967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number228660050,228660010,228660250
ChargennummerA0396602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number228660050,228660010,228660250
ChargennummerA0399758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number228660050,228660010,228660250
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, ≥ 99 % >