Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, ≥ 99 % Artikelnummer.: 10454335
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10454335
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10454335
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228660250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-25-2
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00064317
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
IUPAC-Name (2R)-pyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Proline
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 1 % max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Glasflasche
Beilstein 22, 2
Spezifische Drehung +83.0° to +87.0° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Fieser 07,307; 09,393
Sulfatasche 0.1 % max.
Spezifischer Drehzustand +84.75 (20.00°C c=4,H2O)
Menge 25 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99.0 to 101.0% (Total base)
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, ≥ 99 % >