Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Pinitol, 95 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is a precursor to biologically active fluorinated isosteres of inositol, which show cell growth inhibitory properties and has shown antidiabetic properties in mice. It is believed to be a salt stress regulator in a wide range of plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Vorläufer von biologisch aktiven fluorierten Isosteren von Inositol, die inhibitorische Eigenschaften des Zellwachstums zeigen und bei Mäusen antidiabetische Eigenschaften aufweisen. Es wird angenommen, dass es als Salzstress-Regulator in einer Vielzahl von Pflanzen dient.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Es ist ein Vorläufer von biologisch aktiven fluorierten Isosteren von Inositol, die inhibitorische Eigenschaften des Zellwachstums zeigen und bei Mäusen antidiabetische Eigenschaften aufweisen. Es wird angenommen, dass es als Salzstress-Regulator in einer Vielzahl von Pflanzen dient.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Pinitol |
Schmelzpunkt | 178°C to 185°C |
Menge | 250 mg |
Merck Index | 14,10361 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Optische Drehung | +60° (c=1 in Water) |
Formelmasse | 194.18 |
Reinheit (%) | 95% |