Learn More
STEMCELL Technologies D-PBS (Without Ca++ and Mg++)
Artikelnummer. 15252745
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15252745
Marke: STEMCELL Technologies 37350
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dulbecco’s phosphate-buffered saline without calcium and magnesium
  • Dulbecco's phosphate-buffered saline (D-PBS) can be used as a temporary diluting, washing, irrigating, or transporting solution for cell or tissue culture
  • It provides a buffering system to maintain the physiological pH range and osmotic balance of culture media, and provides cells with a source of water and essential inorganic ions
Spezifikation
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.