Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melibiose Monohydrat, 99+ % Artikelnummer.: 11976891
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melibiose Monohydrat, 99+ %
Artikelnummer. 11976891
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11976891
Marke: Thermo Scientific Chemicals 125375000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66009-10-7
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
MDL-Nummer MFCD00198188
InChI-Schlüssel CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Synonym d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
PubChem CID 71308738
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrat
SMILES O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Melibiose monohydrate
Azidität 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Schmelzpunkt 182.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 31,421
Merck Index 14,582
Spezifischer Drehzustand + 135.00 (20.00°C c=4,H2O/NH3)
Spezifische Drehung + 135.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 360.32
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog Number125371000,125370250,125375000
ChargennummerA0454639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number125371000,125370250,125375000
ChargennummerA0401344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number125371000,125370250,125375000
ChargennummerA0394775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number125371000,125370250,125375000
ChargennummerA0415988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number125371000,125370250,125375000
Produktidentifikator
  • D(+)-Melibiose monohydrate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melibiose Monohydrat, 99+ % >