Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Mannose, 99 % Artikelnummer.: 11449812
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Mannose, 99 %
Artikelnummer. 11449812
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11449812
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10842.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D-mannose acts as an alternative energy source utilized by brain. It is used in the study of assessing the synthesis of amphiphilic glycopolymers and investigating early detection of bronchiolitis obliterans.It may be useful in the treatment of urinary tract infections (UTIs) and carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome type 1b. It is also useful in the formation of glycan structure and glycosylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Mannose dient als alternative Energiequelle, die vom Gehirn genutzt wird. Wird in der Studie der Bewertung der Synthese von amphiphilen Glycopolymeren und der Untersuchung der frühen Erkennung von Bronchiolitis obliterans verwendet. Kann nützlich sein bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen (UTIs) und Kohlenhydrat-defizientem Glykoprotein-Syndrom Typ1 b. Ist auch bei der Bildung von Glykan-Struktur und Glykosylierung nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-28-4
MDL-Nummer MFCD00064122
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Mannose
Schmelzpunkt 127°C to 133°C
Dichte 1.54 g/mL
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C6H12O6
Menge 25 g
Beilstein 1564373
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 180.16
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA10842.22,A10842.14,A10842.36
Chargennummer10239457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog NumberA10842.22,A10842.14,A10842.36
Chargennummer10248812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog NumberA10842.22,A10842.14,A10842.36
Chargennummer10244564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog NumberA10842.22,A10842.14,A10842.36
ChargennummerF3081C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10842.22,A10842.14,A10842.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Mannose, 99 % >