Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose-Monohydrat, 90 %
Artikelnummer. 10542691
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6363-53-7
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
MDL-Nummer MFCD00149343
InChI-Schlüssel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Maltose monohydrate
Namenshinweis 90%
Schmelzpunkt 130.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 31,386
Merck Index 14,5714
Spezifischer Drehzustand + 137.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Spezifische Drehung + 137.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Formelmasse 360.29
Reinheit (%) 92+%
Physikalische Form Kristalle für feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • D(+)-Maltose monohydrate