Learn More
D(+)-Äpfelsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10725653
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-61-3
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.09
MDL-Nummer MFCD00004245
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxybutandisäure
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Malic acid
Schmelzpunkt 99,0°bis 104,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 417
Merck Index 15, 5771
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(+)-Malic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.