Learn More
D-Luciferin-Natriumsalz-Monohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Luciferin sodium salt monohydrate |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 320.32 |
Reinheit (%) | ≥98.0% |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Extinktion | 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5) |
Farbe | Gelb |
Menge | 50 mg |
Physikalische Form | Pulver |