Learn More
MedChemExpress D-Luciferin sodium
MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) sodium is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.
Marke:  MedChemExpress HY-12591
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 16445258
  • 72.90 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
103404-75-7
D-(-)-Luciferin sodium∣Firefly luciferin sodium∣Beetle Luciferin sodium
10 mg
Dye Reagents
Room temperature
H2O : 250 mg/mL (826.99 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (330.80 mM∣Need ultrasonic)
4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
302.3 g/mol
98.0%