Learn More
D-Leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Leucinol |
Brechungsindex | 1.4496 |
Dichte | 0.917 |
Siedepunkt | 198°C to 200°C (690mmHg) |
Menge | 1 g |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Optische Drehung | −3.2° (c=9 in Ethanol) |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Beilstein | 1719241 |
Formelmasse | 117.19 |