Learn More
D-(+)-Laktose, Monohydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547994 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Unit Size:
500 Gramm
Product Code. 15547994
Brand: Avantor J.T.Baker 224801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Specifications
Chemischer Name oder Material D-(+)-Laktose
Namenshinweis Monohydrat
CAS 64044-51-5
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C12H24O12
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.53 kg
Synonym D-Lactosemonohydrat, D-+-Lactosemonohydrat
InChI-Schlüssel WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC-Name (3S,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 360.312
PubChem CID 133126686
Formelmasse 360.32
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver