Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D-Lactose, Monohydrat, ≥ 99.5 %
Artikelnummer. 10501181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10501181
Marke: Thermo Scientific Chemicals 125090010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alpha-D-Lactose-Monohydrat (Synonym: Lactose, CAS-Nr. 5989-81-1) ist die Hydratform der Disaccharid-Lactose.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Lactose ist ein aus Glucose und Galactose bestehendes Disaccharid.
Lactose ist die in Molkereiprodukten wie Milch und Käse vorkommende hauptsächliche Zuckerart.
Alpha-D-Lactose-Monohydrat wird als Träger und Stabilisator von Produkten in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie verwendet.
Anwendungen
Lactose wurde in vitro zur Interaktion mit Domänen zur Kohlenhydraterkennung auf einer rekombinanten Form von LGALS9 verwendet, was nachgeschaltete Funktionen des Proteins blockierte.
Es diente als Kontrolle zur Untersuchung der Zuckerabhängigkeit in Drosophila, die Lactose nicht verdauen.
Alpha-Lactose ist ein häufiger Bestandteil pharmazeutischer Tabletten und wird in Laborumgebungen zur Nachahmung der Arzneimittelverabreichung verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-D-Lactose monohydrate
Azidität 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
CAS 5989-81-1, 63-42-3
Extinktion Passes Test
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (80°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H24O12
MDL-Nummer MFCD00150747
Menge 1 g
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Spezifischer Drehzustand +54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Spezifische Drehung +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3) on dry substance
Synonym alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
InChI-Schlüssel WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 360.312
PubChem CID 104938
Formelmasse 360.3
Reinheit (%) ≥99.50%
Physikalische Form Kristallpulver