Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Isoleucin, 98 %
Catalog Number p-7029964
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
319-78-8
C6H13NO2
131.18
MFCD00064221
AGPKZVBTJJNPAG-LXDRQGDMNA-N
d-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, h-d-ile-oh, isoleucine, d, unii-v87gja0g54, r-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylvaleric acid, alloisoleucin, d-ile, ambotzhaa1186
76551
CHEBI:27730
(2R,3R)-2-amino-3-methylpentansäure
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
319-78-8
C6H13NO2
131.18
MFCD00064221
AGPKZVBTJJNPAG-LXDRQGDMNA-N
d-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, h-d-ile-oh, isoleucine, d, unii-v87gja0g54, r-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylvaleric acid, alloisoleucin, d-ile, ambotzhaa1186
76551
CHEBI:27730
(2R,3R)-2-amino-3-methylpentansäure
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-Isoleucine
Schmelzpunkt 265°C (sublimation)
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 98%
Menge 250 mg
Optische Drehung −40° (c=5 in 5N HCl)