Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Isoleucin, 98 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Isoleucine |
Schmelzpunkt | 265°C (sublimation) |
Formelmasse | 131.18 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 250 mg |
Optische Drehung | −40° (c=5 in 5N HCl) |