Learn More
D(+)-Glucose Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15284844
D(+)-Glucose Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284844
5 kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15284844
Marke: Thermo Scientific Acros 450740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14431-43-7
Summenformel C6H12O6·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Glucose monohydrate
Glührückstand 0.1% max
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoff-Fass
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number450740250,450740010,450740050
ChargennummerA0457496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
ChargennummerA0454020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
ChargennummerA0451280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
ChargennummerA0396898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Produktidentifikator
  • D(+)-Glucose monohydrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D(+)-Glucose Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals >