Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Galactose, 98 %
Artikelnummer. 11495183
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
D-(+)-Galactose, CAS-Nr. 59-23-4, ist ein Monosaccharid und ein wichtiger Bestandteil von Glykolipiden und Glykoproteinen.Außerdem wird es von Organismen als Energiequelle verwendet.
Galactose is a simple monosaccharide used as a component of the galactosyltransferase labeling buffer. It serves as an energy source and an important constituent of glycolipids and glycoproteins. Since it is a component of antigens, it plays a vital role in the determination of blood type within the ABO blood group system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Galactose ist ein einfaches Monosaccharid, das als Bestandteil des Galactosyltransferase-Markierungspuffers verwendet wird. Dient als Energiequelle und als wichtiger Bestandteil von Glykolipiden und Glykoproteinen. Spielt als Bestandteil von Antigenen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Blutgruppe innerhalb des ABO Blutgruppensystems.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-23-4
Summenformel C6H12O6
MDL-Nummer MFCD00151230
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Galactose
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Dichte 1.5
Menge 250 g
Beilstein 1724619
Merck Index 14,4335
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +80° (c=5 in Water, 24h)
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%